Merck
389005
Sigma-Aldrich
Butoxycarbonylmethyl butyl phthalate
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-[CH3(CH2)3O2CCH2O2C]C6H4CO2(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
336.38
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
等级
technical grade
蒸汽密度
11.8 (vs air)
蒸汽压
3.9 mmHg ( 200 °C)
折射率
n20/D 1.49 (lit.)
沸点
219 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCOC(=O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
应用
Useful poly(vinyl chloride) plasticizer
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)