Merck
388998
Sigma-Aldrich
偏苯三酸三己酯
97%
别名:
1,2,4-苯三羧酸三己酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3[CO2(CH2)5CH3]3
CAS号:
分子量:
462.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
蒸汽密度
16.2 (vs air)
化驗
97%
折射率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
260-262 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−45.5 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)