Merck
388580
Sigma-Aldrich
6′-Amino-3′,4′-(methylenedioxy)acetophenone
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO3
CAS号:
分子量:
179.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
98%
mp
170-174 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1cc2OCOc2cc1N
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)