Merck
388483
Sigma-Aldrich
4-甲基-4-硝基戊酸甲酯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC(CH3)2CH2CH2CO2CH3
CAS号:
分子量:
175.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
79 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ester
nitro
SMILES 字串
COC(=O)CCC(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,8(10)11)5-4-6(9)12-3/h4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
MROVMGGCWUQHMR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)