Merck
387746
Sigma-Aldrich
4-乙酰氧基-3,5-二甲氧基苯甲醛
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2C6H2(OCH3)2CHO
CAS号:
分子量:
224.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC(C)=O
InChI
1S/C11H12O5/c1-7(13)16-11-9(14-2)4-8(6-12)5-10(11)15-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
CSWKYHGBYCNZAS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)