等級
technical grade
蒸汽密度
6.57 (vs air)
化驗
90%
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
InChI 密鑰
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N