Merck
38710
Sigma-Aldrich
(R,R)-(+)-1,4-二甲氧基-2,3-丁二醇
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(+)-1,4-二-邻甲基-D-苏糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O4
CAS号:
分子量:
150.17
Beilstein:
2070611
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
表单
solid
旋光性
[α]20/D +1.8±0.1°, c = 1.9% in methanol
mp
28-30 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC[C@@H](O)[C@H](O)COC
InChI
1S/C6H14O4/c1-9-3-5(7)6(8)4-10-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
InChI key
QPXJVYUZWDGUBO-PHDIDXHHSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)