Merck
386251
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfopropyl)-2-{[3-(3-sulfopropyl)-2(3H)-benzothiazolylidene]methyl}naphtho[1,2-d]thiazolium hydroxide inner salt, triethylammonium salt
Dye content 85 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H39N3O6S4
CAS号:
分子量:
677.92
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
组成
Dye content, 85%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
λmax
441 nm
SMILES字符串
CCN(CC)CC.OS(=O)(=O)CCCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccc5ccccc5c4[n+]3CCCS([O-])(=O)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)