Merck
386243
Sigma-Aldrich
5-Cyano-2-[3-(5-cyano-1,3-diethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-1-propenyl]-1-ethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benzimidazolium hydroxide inner salt
Dye content ~90 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H32N6O3S
CAS号:
分子量:
544.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, ~90%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
λmax
513 nm
SMILES 字串
CCN1\C(=C\C=C\c2n(CC)c3ccc(cc3[n+]2CCCCS([O-])(=O)=O)C#N)N(CC)c4cc(ccc14)C#N
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)