Merck
386200
Sigma-Aldrich
5-[3-Ethoxy-4-(3-ethyl-5-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-2-butenylidene]-3-ethyl-2-[(3-ethyl-4,5-diphenyl-2(3H)-thiazolylidene)methyl]-4,5-dihydro-4-oxothiazolium iodide
Dye content 95 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H40IN3O2S3
分子量:
805.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 95%
mp
214 °C (dec.) (lit.)
λmax
652 nm
SMILES 字串
[I-].CCOC(=C\C=C1\SC(\C=C2/SC(c3ccccc3)=C(N2CC)c4ccccc4)=[N+](CC)C1=O)\C=C5/Sc6ccc(C)cc6N5CC
InChI
1S/C39H40N3O2S3.HI/c1-6-40-31-24-27(5)20-22-32(31)45-34(40)25-30(44-9-4)21-23-33-39(43)42(8-3)36(46-33)26-35-41(7-2)37(28-16-12-10-13-17-28)38(47-35)29-18-14-11-15-19-29;/h10-26H,6-9H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b30-21+,33-23+,34-25-;
InChI 密鑰
RRGPZNSNORJTEB-FEXNTRRWSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3