等级
technical grade
方案
90%
表单
solid
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
257 °C (dec.) (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Nc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChI key
UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3