Merck
38488
Sigma-Aldrich
Dilongifolylborane
≥98.0% (CH)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H51B
CAS号:
分子量:
422.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (CH)
mp
169-172 °C
SMILES 字串
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@@]1([H])C(C)(C)CCC[C@]3(C)C2CBCC4[C@]5([H])CC[C@]6([H])[C@@]5([H])C(C)(C)CCC[C@]46C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
特别用于三取代无环脂族烯烃的不对称硼氢化反应
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
P.K. Jadhav et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2988-2988 (1981)
P. Herold et al.
Helvetica Chimica Acta, 66, 744-744 (1983)