Merck
384380
Sigma-Aldrich
[3-(Heptafluoroisopropoxy)propyl]trichlorosilane
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3)2C(F)O(CH2)3SiCl3
CAS号:
分子量:
361.54
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
97%
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
39 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(OCCC[Si](Cl)(Cl)Cl)C(F)(F)F
包裝
Packaged in glass bottles