Merck
383341
Sigma-Aldrich
钨硅酸 水合物
≥99.9% trace metals basis
别名:
硅钨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H4[Si(W3O10)4] · xH2O
CAS号:
分子量:
2878.17 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99.9% trace metals basis
表单
powder, chunks or granules
组成
Degree of hydration, 25-26
SMILES字符串
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于以下反应的反应物:
  • 制备硅钨酸盐丁基甲基咪唑溴离子液体杂化材料
  • 作为光催化剂,用于SnII取代的Keggin型多金属氧酸盐的合成
  • 硅钨酸/有机改性硅烷质子传导膜的制备
  • 利用Keggin阴离子制备电荷转移化合物
  • 用于二甲苯催化液相氧化的催化剂的制备
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)