化驗
99.99% trace metals basis
形狀
liquid
反應適用性
core: tantalum
reagent type: catalyst
折射率
n20/D 1.483 (lit.)
密度
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCO[Ta](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/5C4H9O.Ta/c5*1-2-3-4-5;/h5*2-4H2,1H3;/q5*-1;+5
InChI 密鑰
QORWLRPWMJEJKP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tantalum alkoxides are useful as starting materials for tantalum oxides for dielectrics.
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup