Merck
38320
Sigma-Aldrich
N,N-二异丙基乙二胺
≥97.0% (GC)
别名:
2-(二异丙氨基)乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
144.26
Beilstein:
1734800
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.443
密度
0.830 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)N(CCN)C(C)C
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)