Merck
381861
Sigma-Aldrich
2(S),3a(R),8a(S)-(+)-六氢-8-(苯磺酰)吡咯并[2,3-b]吲哚-1,2-二羧酸二甲酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H20N2O6S
分子量:
416.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +95°, c = 1 in methylene chloride
mp
166-168 °C (lit.)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)