Merck
381047
Sigma-Aldrich
甲基环戊二烯基三羰基钼二聚体
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H14Mo2O6
CAS号:
分子量:
518.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
97%
反应适用性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Mo][Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.6CO.2Mo/c2*1-6-4-2-3-5-6;6*1-2;;/h2*2-5H,1H3;;;;;;;;
InChI key
WZMMGPKGGGIKLS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)