Merck
380830
Sigma-Aldrich
三乙基己基溴化铵
99%
别名:
己基三乙基溴化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5N(C2H5)3Br
CAS号:
分子量:
266.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES 字串
[Br-].CCCCCC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-10-11-12-13(6-2,7-3)8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
NAWZSHBMUXXTGV-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)