Merck
380393
Sigma-Aldrich
异丙氧基三甲基硅烷
98%
别名:
异丙基三甲基硅醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHOSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
132.28
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.378 (lit.)
密度
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI key
NNLPAMPVXAPWKG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
12.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-11 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.