380385
别名:
Propyl trimethylsilyl ether, 丙氧基三甲基硅烷
1 of 10
Sigma-Aldrich
725986
三甲基硅醇
440140
(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷
254371
乙氧基三甲基硅烷
440213
三乙氧基(辛基)硅烷
44237
十二烷基三乙氧基硅烷
131903
原硅酸四乙酯
153087
2-甲基环己醇,顺反异构体混合物
440183
(3-氯丙基)三甲氧基硅烷
526290
聚合物键合型哌嗪
175579
三乙氧基甲基硅烷
98%
n20/D 1.384 (lit.)
100-101 °C/735 mmHg (lit.)
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
CCCO[Si](C)(C)C
1S/C6H16OSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
PHPGKIATZDCVHL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Danger
Flam. Liq. 2
3 - Flammable liquids
WGK 3
28.4 °F - closed cup
-2 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
235768
乙烯基三甲氧基硅烷
212849
三甲基氰硅烷
386529
三甲基氯硅烷
440159
3-(三甲氧基甲硅基)甲基丙烯酸丙酯