Merck
379476
Sigma-Aldrich
2,6-二羟基-4-甲基-3-吡啶甲腈
99%
别名:
2,6-Dihydroxy-3-cyano-4-methylpyridine, 3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-methylpyridine, 3-Cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N2O2
CAS号:
分子量:
150.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
mp
315 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(O)nc(O)c1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-4-2-6(10)9-7(11)5(4)3-8/h2H,1H3,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
YRGYYQCOWUULNF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3