Merck
377856
Sigma-Aldrich
1-三乙基硅氧基-1,3-丁二烯(顺式和反式)
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCH=CHOSi(CH2CH3)3
CAS号:
分子量:
184.35
Beilstein:
4367953
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
97%
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
沸点
120-125 °C (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)