Merck
377368
Supelco
偏钨酸钠
in H2O
别名:
聚钨酸钠 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3Na2WO4·9WO3
CAS号:
分子量:
2968.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
成份
W, 55%
濃度
in H2O
折射率
n20/D 1.5555
密度
2.82 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)