Merck
377082
Sigma-Aldrich
对二甲苯双(四氢噻吩鎓氯化物)
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H24Cl2S2
CAS号:
分子量:
351.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
等級
technical grade
化驗
90%
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
聚(对苯乙炔) 前体。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 25, 38-38 (1992)