Merck
376795
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4,4,4-三氟-3-羟基丁酸乙酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
186.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
99%
光學活性
[α]24/D +14.0°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
88-90 °C/21 mmHg (lit.)
密度
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C[C@@H](O)C(F)(F)F
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter