Merck
375632
Sigma-Aldrich
(1R)-10-樟脑磺酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO3S
CAS号:
分子量:
231.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
旋光性
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
mp
133-135 °C (lit.)
官能团
ketone
SMILES字符串
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(N)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H17NO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,11,13,14)/t7-,10-/m0/s1
InChI key
SBLUNABTQYDFJM-XVKPBYJWSA-N
其他说明
旋光度的符号随溶剂变化
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1