Merck
374105
Sigma-Aldrich
N,N′-二对甲苯磺酰基-1,3-二氨基丙烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3C6H4SO2NHCH2)2CH2
CAS号:
分子量:
382.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)