Merck
373362
Sigma-Aldrich
铂-铑合金
Rhodium 10 %, wire
别名:
RhPt47
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
等级
thermocouple grade
表单
wire
wire
组成
Rhodium, 10%
直径
0.51 mm
SMILES字符串
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
InChI key
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
数量
2g=50cm
可比产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)