Merck
372609
Sigma-Aldrich
钛酸钙
−325 mesh, 99%
别名:
CALCIUM TITANIUM OXIDE
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CaTiO3
CAS号:
分子量:
135.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
powder
粒徑
−325 mesh
密度
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ca++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChI 密鑰
AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)