Merck
370649
Sigma-Aldrich
2,2,2-三氟-4′-(三氟甲基)苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H4F6O
CAS号:
分子量:
242.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
SMILES字符串
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4H
InChI key
ZERSWRKHUIMRSN-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
132.8 °F - closed cup
闪点(°C)
56 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)