Merck
370150
Sigma-Aldrich
(2-氯-1-甲基亚乙基)肼羧酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9ClN2O2
分子量:
164.59
MDL號碼:
化驗
97%
SMILES 字串
COC(=O)N\N=C(/C)CCl
InChI
1S/C5H9ClN2O2/c1-4(3-6)7-8-5(9)10-2/h3H2,1-2H3,(H,8,9)/b7-4+
InChI 密鑰
LCGQSEGTIXIWOF-QPJJXVBHSA-N
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)