Merck
368822
Sigma-Aldrich
[1,2]二硫并[4,3-c]-1,2-二硫杂环戊二烯-3,6-二硫酮
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4S6
CAS号:
分子量:
240.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
technical grade
mp
249-251 °C (lit.)
SMILES 字串
S=C1SSC2=C1SSC2=S
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)