Merck
368768
Sigma-Aldrich
六(苄基硫代)苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5CH2S)6C6
分子量:
811.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
125-127 °C (lit.)
SMILES字符串
C(Sc1c(SCc2ccccc2)c(SCc3ccccc3)c(SCc4ccccc4)c(SCc5ccccc5)c1SCc6ccccc6)c7ccccc7
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)