Merck
368555
Sigma-Aldrich
3-丁烯基氯甲酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCO2CH2CH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
134.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
85-86 °C/8.8 mmHg (lit.)
密度
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)OCCC=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2H,1,3-4H2
InChI 密鑰
KLDLHTWQLPMOGM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter