Merck
36748
Sigma-Aldrich
Boc-α-(1-naphthylmethyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
别名:
1-Boc-2-(1-萘基甲基)-2-吡咯烷羧酸, Boc-α-(1-萘基甲基)-DL-脯氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H25NO4
分子量:
355.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥96.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(Cc2cccc3ccccc23)C(O)=O
InChI
1S/C21H25NO4/c1-20(2,3)26-19(25)22-13-7-12-21(22,18(23)24)14-16-10-6-9-15-8-4-5-11-17(15)16/h4-6,8-11H,7,12-14H2,1-3H3,(H,23,24)
InChI 密鑰
BWZACKVIUSVDGM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3