Merck
367443
Sigma-Aldrich
2-苄氧基-1,3-丙二醇
99%
别名:
2-苄基甘油醚, 2-苄氧-1,3-丙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OCH(CH2OH)2
CAS号:
分子量:
182.22
Beilstein:
1953926
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
99%
沸点
185-187 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES字符串
OCC(CO)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
InChI key
UDIPIOHLDFSMLR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)