Merck
367435
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1,1,2-三苯基-1,2-乙二醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)C(C6H5)2OH
分子量:
290.36
Beilstein:
3208922
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]20/D −214°, c = 1 in ethanol
mp
125-127 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O2/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,21-22H/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
GWVWUZJOQHWMFB-IBGZPJMESA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)