Merck
367338
Sigma-Aldrich
反-4-癸烯醛
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
4230058
MDL编号:
方案
95%
杂质
2-3% cis isomer
SMILES字符串
CCCCC\C=C\CCC=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)