Merck
367125
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基-N-(3-磺丙基)-1-十八烷铵内盐
98%
别名:
3-(N,N-Dimethylstearylammonio)propanesulfonate, 3-(硬脂基二甲基铵基)丙磺酸盐, N-十八烷基-N,N-二甲基-3-铵基-1-丙磺酸盐, SB3-18, 十八烷基磺基甜菜碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)17N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
CAS号:
分子量:
419.71
Beilstein:
4152035
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
98%
mp
257-260 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N](C)(C)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H49NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-24(2,3)22-20-23-28(25,26)27/h4-23H2,1-3H3
InChI 密鑰
DIROHOMJLWMERM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)