About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO2
CAS号:
分子量:
115.13
Beilstein:
3587974
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
99%
表单
solid
旋光性
[α]20/D −31°, c = 5 in ethanol
沸点
147-149 °C/0.06 mmHg (lit.)
mp
83-85 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
OC[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m1/s1
InChI key
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
应用
用作合成白喉酰胺的结构单元。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Journal of the American Chemical Society, 114, 1495-1495 (1992)