Merck
366064
Sigma-Aldrich
2′,3′,4′,5′-四氟苯乙酮
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC6F4COCH3
CAS号:
分子量:
192.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
83-84 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F