Merck
364495
Sigma-Aldrich
Chloromethyl p-tolyl sulfone
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SO2CH2Cl
CAS号:
分子量:
204.67
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
99%
mp
80-83 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)CCl
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)