Merck
364290
Sigma-Aldrich
双(环戊二烯基)五硫化钛(IV)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10S5Ti
CAS号:
分子量:
338.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.S3SS[Ti]SS3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)