Merck
364126
Sigma-Aldrich
4-Benzylbiphenyl
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H4CH2C6H5
CAS号:
分子量:
244.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
99%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES 字串
C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccccc3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)