About This Item
线性分子式:
As2O5 · xH2O
CAS号:
分子量:
229.84 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥99.99%
表单
powder
组成
Degree of hydration, 2-5
反应适用性
core: arsenic
reagent type: catalyst
密度
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5.H2O/c3-1(4)7-2(5)6;/h;1H2
InChI key
XSIWZGKXZLITBO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges