Merck
363324
Sigma-Aldrich
Coumarin 152
98%
别名:
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10F3NO2
CAS号:
分子量:
257.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
147-149 °C (lit.)
λmax
395 nm
SMILES 字串
CN(C)c1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
應用
适于用作激光染料
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)