方案
97%
SMILES字符串
Brc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
InChI key
SZDNRTVADOCWKU-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3