Merck
362964
Sigma-Aldrich
2-乙基己酸钙
98%
别名:
2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium bis(2-ethyl hexanoate)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ca
CAS号:
分子量:
326.49
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98%
表单
lumps and powder
反应适用性
core: calcium
SMILES字符串
CCCCC(CC)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ca/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
InChI key
LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)