Merck
360899
Sigma-Aldrich
乙基丙二酸钾
98%
别名:
丙二酸单乙酯 钾盐, 丙二酸单乙酯钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OCOCH2CO2K
CAS号:
分子量:
170.20
Beilstein:
3721682
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
solid
mp
194 °C (dec.) (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
[K+].CCOC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在存在氯化锌和催化剂量的Hünig碱的条件下,丙二酸乙酯钾盐(乙基丙二酸钾)可与芳基腈反应,生成β-氨基丙烯酸酯。丙二酸乙酯钾盐在合成乙基丙二酸叔丁酯过程中作为中间体。
应用
丙二酸乙酯钾盐(乙基丙二酸钾)可用于原位生成(三甲基甲硅烷基)丙二酸单乙酯,后者可被酰化以制备各种β-酮酸酯或亚烷基丙二酸酯。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jae Hoon Lee et al.
The Journal of organic chemistry, 72(26), 10261-10263 (2007-12-01)
Reaction of aryl nitriles with potassium ethyl malonate in the presence of zinc chloride and a catalytic amount of Hünig's base provided beta-amino acrylates in moderate to good yield. Compared to the classical Blaise reaction, this reaction is safer (endothermic)
A process for the synthesis of ?-ketoesters using in-situ generated (trimethylsilyl) malonates
Wang X, et al.
Tetrahedron Letters, 35(50), 9323-9326 (1994)
Ethyl tert-Butyl Malonate.
Strube RE.
Organometallic Syntheses, 34-34 (1963)